missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Gadoteridol, MedChemExpress

Artikelnummer. 16484507
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16484507 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16484507 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0933

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Gadoteridol is a gadolinium-based magnetic resonance imaging (MRI) contrast agent, used in the imaging of the central nervous system.

Gadoteridol is a gadolinium-based magnetic resonance imaging (MRI) contrast agent, used in the imaging of the central nervous system.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Gadoteridol
Fysisk form Powder
CAS 120066-54-8
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H28GdN4O7
Synonym SQ-32692 Gd-HP-DO3A
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 280 mg/mL (502.08 mM) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble or slightly soluble)
SMIL CC1O[Gd+3]2([N]3(CC4)CC5=O)([N]6(CC7)CC([O-]2)=O)([N]47CC8=O)([O-]8)([O-]5)[N](CC6)(CC3)C1
Molekylvægt (g/mol) 557.68
Formel vægt 557.68
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.