Få mere at vide
Gadoliniumtrichlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gadolinium Trichloride |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/3ClH.Gd/h3*1H;/q;;;+3/p-3 |
| Formel vægt | 262.8307 |