Få mere at vide
Gadolinium Standard: Gd @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Beskrivelse
Gadolinium Standard: Gd @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gadolinium |
| CAS | 7440-54-2 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Gadolinium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | Gd |
| Koncentration | 1000 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Gd |
| SMIL | [Gd] |
| Vis mere |