Få mere at vide
Gadolinium Standard: Gd @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17989379
Skift visning
Mængde:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17989379 100 ml
17908619 500 ml
17939399 250 ml
17928439 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 17989379 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGPGDN100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Gadolinium Standard: Gd @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gadolinium
CAS 7440-54-2
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Gadolinium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Gd
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Gd
SMIL [Gd]
IUPAC navn Gadolinium
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 157
Mængde 100 ml
Formel vægt 157,25 g/mol