Få mere at vide
Gadolinium Standard For ICP , 1000 μg/ml i 2 % HNO 3 , Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10673093 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
125 mL
500 mL
Emballage:
Triple-udvasket LDPE flaske
Pakningsstørrelse:
125ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10673093 125 mL Triple-udvasket LDPE flaske 125ml
10010552 500 mL Triple-udvasket LDPE flaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10673093 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. PLGD22Y
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Gd1000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-54-2 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Molekylær formel Gd
Molekylvægt (g/mol) 157.25
MDL nummer MFCD00011022
InChI nøgle UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23982
ChEBI CHEBI:33375
IUPAC navn gadolinium
SMIL [Gd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gadolinium Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
Analysecertifikat Assurance Certificate of Analysis rapporterer op til 39 elementer på ppb-niveau.
CAS min % 0.1, 2.0, 97.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
CAS Max % 0.1, 2.0, 97.9
Teknik AA, ICP
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
Type Certificeret referencemateriale
Opløsningsmiddel eller Matrix 2% HNO3
Mængde 125 mL
Grad Forsikring
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Matrix    Concentration    Cat. No.
2-5% HNO3    1000μg/mL    PLGD2-2Y, -2X    10,000    PLGD2-3Y, -3X
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1000 µg/ml gadolinium
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug