Få mere at vide
Gadolinium sputtermål, 76,2 mm dia x 3,18 mm tyk, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497125
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15497125 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15497125 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045929.KS
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 7440-54-2 | GD | 157,25 g/mol
Gadolinium bruges til neutronradiografi og til afskærmning af atomreaktorer. Anvendes i nukleare marine fremdriftssystemer, brugt til decarboxylering af oxaloeddikesyre, omdannelse af orto- til para-hydrogen og polymerisation af ethylen. Det bruges også til fremstilling af gadolinium yttrium, fremstilling, farve-tv-rør, cd'er og computerhukommelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gadolinium sputtering target
Navn note 76,2 mm diameter x 3,18 mm tyk
Mængde 1 stk.
CAS 7440-54-2
Molekylær formel Gd
MDL nummer MFCD00011022
Synonym atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds
Opløselighedsinformation Opløselig i magnesium og fortyndet syre. Uopløselig i vand.
InChI nøgle UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Gd]
IUPAC navn gadolinium
Molekylvægt (g/mol) 157.25
PubChem CID 23982
ChEBI CHEBI:33375