Få mere at vide
Gadolinium sputtermål, 50,8 mm dia x 3,18 mm tyk, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497055
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15497055 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15497055 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045737.KS
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 7440-54-2 | GD | 157,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gadolinium sputtering target
Navn note 50,8 mm diameter x 3,18 mm tykkelse
Mængde 1 stk.
CAS 7440-54-2
Molekylær formel Gd
MDL nummer MFCD00011022
Synonym atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds
InChI nøgle UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Gd]
IUPAC navn gadolinium
Molekylvægt (g/mol) 157.25
PubChem CID 23982
ChEBI CHEBI:33375