Få mere at vide
Gadoliniumstang, 12,7 mm (0,5 tommer) diameter, 99,9 % (metalbasis eksklusive Ta)
Artikelnummer. 11383818
Skift visning
Mængde:
10 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
10mm
25mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11383818 25 mm 25mm
11303828 10 mm 10mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383818 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040290.DH
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 7440-54-2 | Gud | 157,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-54-2
Molekylær formel Gd
Molekylvægt (g/mol) 157.25
MDL nummer MFCD00011022
InChI nøgle UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds
PubChem CID 23982
ChEBI CHEBI:33375
IUPAC navn gadolinium
SMIL [Gd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gadolinium rod
Navn note 12,7 mm (0,5 tommer) diameter.
Mængde 25 mm
Emballage Mylar under argon
Vægt ≈0,97g/mm
Form Cast Rod
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Ta)
Procent renhed 99.9%