Få mere at vide
Gadolinium, plasmastandardopløsning, Specpure™ Gd 1000 μg/ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gadolinium |
| Damptryk | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
| Fysisk form | Væske |
| Farve | Farveløs |
| IUPAC navn | gadolinium(3+);oxygen(2-) |
| Mængde | 50 mL |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Nitric acid: 5.0%; Gadolinium(III) oxide: 0.12%; Water: 94.88% |