Få mere at vide
Gadoliniumstykker, 20 mm (0,79 tommer) & ned, 99,9 % (REO)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Pakket under argon
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Gadolinium |
| Navn note | Indhold af sjældne jordoxider |
| Fysisk form | Brikker |
| Mængde | 50 g |
| Emballage | Pakket under argon i glasflaske |
| Analyseprocentområde | 99.9% |