Få mere at vide
Gadoliniumstykker, 20 mm (0,79 tommer) & ned, 99,9 % (REO)
Artikelnummer. 11300669
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11300669 10 g 10g
11310669 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11300669 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 000118.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-54-2 | Gud | 157,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-54-2
Molekylær formel Gd
Molekylvægt (g/mol) 157.25
MDL nummer MFCD00011022
InChI nøgle UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds
PubChem CID 23982
ChEBI CHEBI:33375
IUPAC navn gadolinium
SMIL [Gd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gadolinium pieces
Farve Sølv
Fysisk form Pieces
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN3178
Procent renhed 99.9%
Emballage Glasflaske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gadolinium pieces
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
Sikkerhedssætning
  • P223-Undgå kontakt med vand.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.