Få mere at vide
Gadolinium barre/knap, =50,8 mm (2,0 tommer) dia, 99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456755
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15456755 1 Pc. Hver
1 options
Artikelnummer. 15456755 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045106.KF
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-54-2 | Gd | 157.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gadolinium ingot/button
Farve Sølv
Navn note ≈50,8 mm (2,0 tommer) diameter.
CAS 7440-54-2
Mængde 1 Pc.
Vægt ≈175 g/stykke
Form Brikker
Assay Procent Noter (REO)
Molekylær formel Gd
MDL nummer MFCD00011022
Synonym atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds
InChI nøgle UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Gd]
IUPAC navn gadolinium
Molekylvægt (g/mol) 157.25
PubChem CID 23982
ChEBI CHEBI:33375
Procent renhed 99%