Få mere at vide
Gadolinium(III)sulfatoctahydrat, REacton™ , 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058607
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11360108
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042869.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kryogen forskning
Gadolinium(III)sulfat anvendes som analytiske reagenser, i uorganisk syntese og elektronisk keramik. Det er også nyttigt i kryogen forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13450-87-8
Molekylær formel Gd2H16O20S3
Molekylvægt (g/mol) 746.788
MDL nummer MFCD00149734
InChI nøgle JBFCVGZGWFIPNK-UHFFFAOYSA-H
Synonym gadolinium iii sulfate octahydrate, digadolinium 3+ octahydrate trisulfate, gadolinium iii sulfate, gadolinium sulfate octahydrate, gadolinium sulfuric acid octahydrate, gadolinium sulfate, gadolinium sulfate-water 2/3/8, gadolinium iii sulfate octahydrate, reacton, gadolinium iii sulfate octahydrate trace metals basis
PubChem CID 16211473
IUPAC navn gadolinium(3+);trisulfat;octahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Gd+3].[Gd+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gadolinium (III) sulfate octahydrate
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,4326
Opløselighedsinformation Soluble in cold water
Formel vægt 746.81 (602.68 Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton
Lugt Odorless
Tæthed 4.139 g/mL