Få mere at vide
Gadolinium(III) sulfatokthydrat, REacton™, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11360108
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11360108 10 g 10g
11350108 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11360108 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042869.09
 Begrænset vare
På lager
Kryogenisk forskning | CAS: 13450-87-8 | Gd2H16O20S3 | 746,788 g/mol
Gadolinium(III)sulfat anvendes som analytiske reagenser, i uorganisk syntese og elektronisk keramik. Det er også nyttigt i kryogen forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13450-87-8
Molekylær formel Gd2H16O20S3
Molekylvægt (g/mol) 746.788
MDL nummer MFCD00149734
InChI nøgle JBFCVGZGWFIPNK-UHFFFAOYSA-H
Synonym gadolinium iii sulfate octahydrate, digadolinium 3+ octahydrate trisulfate, gadolinium iii sulfate, gadolinium sulfate octahydrate, gadolinium sulfuric acid octahydrate, gadolinium sulfate, gadolinium sulfate-water 2/3/8, gadolinium iii sulfate octahydrate, reacton, gadolinium iii sulfate octahydrate trace metals basis
PubChem CID 16211473
IUPAC navn gadolinium(3+);trisulfat;octahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Gd+3].[Gd+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gadolinium (III) sulfate octahydrate
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 10 g
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (REO)
Tæthed 4.139 g/mL
Merck Index 14,4326
Opløselighedsinformation Opløseligt i koldt vand
Formel vægt 746,81 (602,68 Vandfri)
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton