Få mere at vide
Gadolinium(III)perchlorathexahydrat, 50% w/w aq. opløsning, reagenskvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480291
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
Artikelnummer. 11480291
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040571.NC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14017-52-8
[Gd(DO3A-Pr-ATP)(H2O )2] blev syntetiseret ved omsætning af DO3A-Pr-ATP med gadolinium(iii)perchlorathydrat i vand. Gadolinium(III)-chelater godkendt af FDA til human billeddannelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14017-52-8
MDL nummer MFCD00150239
Synonym gadolinium perchlorate, gadolinium iii perchlorate, acmc-20aku7, gadolinium iii perchlorate solution, gadolinium 3+ triperchlorate, gadolinium perchlorate, crystalline hydrate,, gadolinium iii perchlorate solution, 40 wt. % in h2o
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gadolinium(III) perchlorate hexahydrate
Fysisk form Væske
Mængde 10 g
FN nummer UN3211
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 563.69 (455.60 Anhydrous)
Grad Reagens
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w aq. soln.