Få mere at vide
Gadolinium(III)perchlorathexahydrat, 50% w/w aq. opløsning, reagenskvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470291
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470291 2 g 2g
11480291 10 g 10g
11490291 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470291 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040571.NA
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14017-52-8
[Gd(DO3A-Pr-ATP)(H2O )2] blev syntetiseret ved omsætning af DO3A-Pr-ATP med gadolinium(iii)perchlorathydrat i vand. Gadolinium(III)-chelater godkendt af FDA til human billeddannelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14017-52-8
MDL nummer MFCD00150239
Synonym gadolinium perchlorate, gadolinium iii perchlorate, acmc-20aku7, gadolinium iii perchlorate solution, gadolinium 3+ triperchlorate, gadolinium perchlorate, crystalline hydrate,, gadolinium iii perchlorate solution, 40 wt. % in h2o
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gadolinium(III) perchlorate hexahydrate
Fysisk form Væske
Mængde 2 g
FN nummer UN3211
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 563.69 (455.60 Anhydrous)
Grad Reagens
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w aq. soln.