Få mere at vide
Gadolinium (III) oxid, TRC
Artikelnummer. 30240936
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240936 10 g
30240644 5 g
30240993 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30240936 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG12575310G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12064-62-9
Molekylær formel Gd2O3
Molekylvægt (g/mol) 362.5
Synonym Digadolinium Trioxide, Gadolinia, Gadolinium Oxide, Gadolinium Oxide (GdO1.5), Gadolinium Sesquioxide, Gadolinium Trioxide, Gadolinium (3+) Oxide
IUPAC navn oxo(oxogadoliniooxy)gadolinium
SMIL O=[Gd]O[Gd]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gadolinium (III) Oxide
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/2Gd.3O
Formel vægt 363.8329