Få mere at vide
Gadolinium(III)oxid, REacton™, 99,99% (REO)
Beskrivelse
Gadolinium(III)oxid anvendes som råmateriale til forskellige fluorescerende forbindelser, absorptionsmateriale i atomreaktioner, nukleart brændsel, magnetisk boblemateriale og skærmfølsomhedsforøgende materiale. Det bruges også i glas- og elektroniske industrier. Det fungerer også som et neutronskjold, en katalysator, en dielektrisk keramik og bruges til filamentbelægninger, specialglas, lasere, masere og telekommunikation. Det fungerer også som et laboratoriereagens. Det spiller en vigtig rolle som et potentielt kontrastmiddel til magnetisk resonansbilleddannelse (MRI).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gadolinium(III) oxide |
| Smeltepunkt | 2330 °C |
| Navn note | Indhold af sjældne jordoxider |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Analyseprocentområde | 99,99% (REO) |
| Tæthed | 7.407 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i syre. Uopløselig i vand. |
| IUPAC navn | gadolinium(3+);oxygen(2-) |
| Vis mere |