Få mere at vide
Gadolinium(III)oxid, REacton™ , 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351019
Mængde:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
10g
1kg
250g
50g
Artikelnummer. 11351019
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011290.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12064-62-9 | Gd2O3 | 362.50 g/mol
Gadolinium(III)oxid anvendes som råmateriale til forskellige fluorescerende forbindelser, absorptionsmateriale i atomreaktioner, nukleart brændsel, magnetisk boblemateriale og skærmfølsomhedsforøgende materiale. Det bruges også i glas- og elektroniske industrier. Det fungerer også som et neutronskjold, en katalysator, en dielektrisk keramik og bruges til filamentbelægninger, specialglas, lasere, masere og telekommunikation. Det fungerer også som et laboratoriereagens. Det spiller en vigtig rolle som et potentielt kontrastmiddel til magnetisk resonansbilleddannelse (MRI).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12064-62-9
Molekylær formel Gd2O3
Molekylvægt (g/mol) 362.50
MDL nummer MFCD00011026
InChI nøgle CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym gadolinia, gadolinium oxide, gadolinium iii oxide, gadolinium trioxide, digadolinium trioxide, gadolinium sesquioxide, gadolinium 3+ oxide, unii-5480d0nhlj, gadolinium 3+ ; oxygen 2-, digadolinium 3+ ion trioxidandiide
PubChem CID 159427
SMIL [O--].[O--].[O--].[Gd+3].[Gd+3]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Gadolinium(III) oxide
Smeltepunkt 2330°C
Navn note Rare Earth Oxides Content
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99.99% (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in acid. Insoluble in water.
IUPAC navn gadolinium(3+);oxygen(2-)
Formel vægt 362.5
Tæthed 7.407