Learn More
Gadolinium(III) oxide, nanopowder, 99.99+% (REO)
Product Code. 11325098
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
25 g
100 g
500 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
500g
Product Code. 11325098
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 044020.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12064-62-9 | Gd2O3 | 362.50 g/mol
Gadolinium(III)oxid bruges som råmateriale til forskellige fluorescerende forbindelser, absorptionsmaterialer i atomare reaktioner, nukleart brændsel, magnetisk boblemateriale og skærmfølsomhedsforøgende materiale. Det bruges også i glas- og elektroniske industrier. Det fungerer også som et neutronskjold, en katalysator, en dielektrisk keramik og bruges til filamentbelægninger, specialglas, lasere, masere og telekommunikation. Det fungerer også som et laboratoriereagens. Det spiller en vigtig rolle som et potentielt kontrastmiddel til magnetisk resonansbilleddannelse (MRI).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12064-62-9
Molekylær formel Gd2O3
Molekylvægt (g/mol) 362.50
MDL nummer MFCD00011026
InChI nøgle CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym gadolinia, gadolinium oxide, gadolinium iii oxide, gadolinium trioxide, digadolinium trioxide, gadolinium sesquioxide, gadolinium 3+ oxide, unii-5480d0nhlj, gadolinium 3+ ; oxygen 2-, digadolinium 3+ ion trioxidandiide
PubChem CID 159427
IUPAC navn digadolinium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Gd+3].[Gd+3]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Gadolinium (III) oxide
Smeltepunkt 2330°C
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,4326
Opløselighedsinformation Soluble in acid. Insoluble in water.
Formel vægt 362.5
Procent renhed ≥99.99%
Tæthed 7.407 g/mL