Få mere at vide
Gadolinium(III)oxid, 99,9%, (spormetalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3756641 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
Artikelnummer. 10067542
Brand: Thermo Scientific Acros 315510100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12064-62-9 | Gd2O3 | 362.50 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12064-62-9
Molekylær formel Gd2O3
Molekylvægt (g/mol) 362.50
MDL nummer MFCD00011026
InChI nøgle CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym gadolinia, gadolinium oxide, gadolinium iii oxide, gadolinium trioxide, digadolinium trioxide, gadolinium sesquioxide, gadolinium 3+ oxide, unii-5480d0nhlj, gadolinium 3+ ; oxygen 2-, digadolinium 3+ ion trioxidandiide
PubChem CID 159427
SMIL [O--].[O--].[O--].[Gd+3].[Gd+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gadolinium(III) oxide
Smeltepunkt 1900.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.90%
Lineær formel Gd2O3
Merck Index 10, 4200
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in acids
IUPAC navn gadolinium(3+);oxygen(2-)
Formel vægt 362.5
Procent renhed 99.9%
Grad Spormetalbasis