Få mere at vide
Gadolinium(III)oxid, 99,9 %, (spormetalbasis)
Artikelnummer. 10195900 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10195900 25 g Glasflaske 25g
10067542 10 g Glasflaske 10g
10127763 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10195900 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 315510250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 12064-62-9 | Gd2O3 | 362,50 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12064-62-9
Molekylær formel Gd2O3
Molekylvægt (g/mol) 362.50
MDL nummer MFCD00011026
InChI nøgle CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym gadolinia, gadolinium oxide, gadolinium iii oxide, gadolinium trioxide, digadolinium trioxide, gadolinium sesquioxide, gadolinium 3+ oxide, unii-5480d0nhlj, gadolinium 3+ ; oxygen 2-, digadolinium 3+ ion trioxidandiide
PubChem CID 159427
SMIL [O--].[O--].[O--].[Gd+3].[Gd+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gadolinium(III) oxide
Smeltepunkt 1900,0 °C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 99.90%
Lineær formel Gd2O3
Merck Index 10, 4200
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig i vand. Andre opløseligheder: opløselige i syrer
IUPAC navn digadolinium(3+)trioxidandiid
Formel vægt 362.5
Procent renhed 99.9%
Grad Spormetalbasis