Få mere at vide
Gadolinium(III) oxide, 99.9% (REO)
Artikelnummer. p-7050267
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11313448
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036355.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12064-62-9 | Gd2O3 | 362.50 g/mol
Gadolinium(III)oxid bruges til vakuumaflejring, syntese af råmateriale til mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12064-62-9
Molekylær formel Gd2O3
Molekylvægt (g/mol) 362.50
MDL nummer MFCD00011026
InChI nøgle CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym gadolinia, gadolinium oxide, gadolinium iii oxide, gadolinium trioxide, digadolinium trioxide, gadolinium sesquioxide, gadolinium 3+ oxide, unii-5480d0nhlj, gadolinium 3+ ; oxygen 2-, digadolinium 3+ ion trioxidandiide
PubChem CID 159427
IUPAC navn gadolinium(3+);oxygen(2-)
SMIL [O--].[O--].[O--].[Gd+3].[Gd+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gadolinium(III) oxide
Smeltepunkt 2330°C
Fysisk form Sintered Lump
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,4326
Opløselighedsinformation Soluble in acids. Insoluble in water.
Formel vægt 362.5
Procent renhed 99.9%
Tæthed 7.407 g/mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gadolinium(III) oxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P403-Opbevares på et godt ventileret sted.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Gadolinium oxide