Få mere at vide
Gadolinium(III)oxid, 99,9% (REO)
Beskrivelse
Gadolinium(III)oxid bruges til vakuumaflejring, syntese af råmateriale til mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Gadolinium(III) oxide |
| Smeltepunkt | 2330 °C |
| Fysisk form | Sintret klump |
| Mængde | 100 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Tæthed | 7.407 g/mL |
| Merck Index | 14,4326 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i syrer. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 362.5 |
| Procent renhed | 99.9% |