Få mere at vide
Gadolinium(III)oxid, 99,9% (REO)
Beskrivelse
Gadolinium(III)oxid bruges til vakuumaflejring, syntese af råmateriale til mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gadolinium(III) oxide |
| Smeltepunkt | 2330°C |
| Fysisk form | Sintered Lump |
| Mængde | 25 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Merck Index | 14,4326 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in acids. Insoluble in water. |
| Formel vægt | 362.5 |
| Procent renhed | 99.9% |
| Tæthed | 7.407 g/mL |
Sikkerhed og håndtering
- Gadolinium(III) oxide
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P403-Opbevares på et godt ventileret sted.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Gadolinium oxide