Få mere at vide
Gadolinium(III) oxalate hydrate, 99.9% (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7049590
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11397118
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 015308.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100655-00-3
Molekylær formel C6H8Gd2O13
Molekylvægt (g/mol) 602.62
MDL nummer MFCD00150145
InChI nøgle FEIDMMDEDUAFJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxalic acid-gadolinium-water 3/2/1
PubChem CID 92020445
IUPAC navn gadolinium;oxalic acid;hydrate
SMIL O.[Gd].[Gd].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O
Tekniske data
Kogepunkt (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Gadolinium(III) oxalate hydrate
Smeltepunkt 110°C (in -6H2O)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (REO)
Lineær formel Gd2(C2O4)3·xH2O
FN nummer UN3288
Formel vægt 578.56 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Følsomhed Hygroscopic