Få mere at vide
Gadolinium(III) nitrid, 99,5% (REO)
Artikelnummer. 15472747
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15472747 5 g 5g
15462747 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15472747 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046709.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
CAS: 25764-15-2 | GdN | 171,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25764-15-2
Molekylær formel GdN
Molekylvægt (g/mol) 171.26
MDL nummer MFCD00049943
InChI nøgle FLATXDRVRRDFBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym gadolinium nitride, gadolinium iii nitride, gadoliniumylidyneamine
PubChem CID 117632
IUPAC navn azanylidynegadolinium
SMIL N#[Gd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gadolinium (III) nitride
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (REO)
Formel vægt 171.26
Procent renhed 99.5%