Få mere at vide
Gadolinium(III)nitrathydrat, REacton™ , 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048702
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11321009
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011284.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 94219-55-3 | GdN3O9 | 343.26 g/mol
Gadolinium(III)nitrat anvendes som oxidationsmiddel og forløbermaterialet ved fremstilling af gadoliniumforbindelser. Det er i vid udstrækning ansat i produktionen af specialiserede glas og keramik. Det bruges også i tungtvands atomreaktorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94219-55-3
Molekylær formel GdN3O9
Molekylvægt (g/mol) 343.26
MDL nummer MFCD00011023
InChI nøgle MWFSXYMZCVAQCC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn gadolinium(3+)trinitrat
SMIL [Gd+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gadolinium(III) nitrate hydrate
Smeltepunkt 92°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN1477
Merck Index 14,4326
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 343.26 (Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.406 g/mL