Få mere at vide
Gadolinium(III) nitrathydrat, REacton™, 99,99% (REO)
Artikelnummer. 11341009
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11341009 25 g 25g
11321009 5 g 5g
11331009 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11341009 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011284.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 94219-55-3 | GdN3O9 | 343,26 g/mol
Gadolinium(III)nitrat anvendes som oxidationsmiddel og forløbermaterialet ved fremstilling af gadoliniumforbindelser. Det er i vid udstrækning ansat i produktionen af specialiserede glas og keramik. Det bruges også i tungtvands atomreaktorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94219-55-3
Molekylær formel GdN3O9
Molekylvægt (g/mol) 343.26
MDL nummer MFCD00011023
InChI nøgle MWFSXYMZCVAQCC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn gadolinium(3+)trinitrat
SMIL [Gd+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gadolinium(III) nitrate hydrate
Smeltepunkt 92 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 25 g
Følsomhed Hygroskopisk
Assay Procent Noter (REO)
Tæthed 2.406 g/mL
FN nummer UN1477
Merck Index 14,4326
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 343,26 (Vandfri)
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton