Få mere at vide
Gadolinium(III) nitrate hydrate, 99.5% (REO)
Beskrivelse
Det anvendes som et oxidationsmiddel og forløbermaterialet til fremstilling af gadoliniumforbindelser. Det er i vid udstrækning ansat i produktionen af specialiserede glas og keramik. Det bruges også i tungtvands atomreaktorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gadolinium(III) nitrate hydrate |
| Smeltepunkt | 92°C |
| Farve | White |
| Fysisk form | Crystalline |
| Mængde | 25 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| FN nummer | UN1477 |
| Merck Index | 14,4326 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 343.26 (Anhydrous) |
| Vis mere |