Få mere at vide
Gadolinium(III) nitrathydrat, 99,5% (REO)
Beskrivelse
Det anvendes som et oxidationsmiddel og forløbermaterialet til fremstilling af gadoliniumforbindelser. Det er i vid udstrækning ansat i produktionen af specialiserede glas og keramik. Det bruges også i tungtvands atomreaktorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gadolinium(III) nitrate hydrate |
| Smeltepunkt | 92 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 100 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Tæthed | 2.406 g/mL |
| FN nummer | UN1477 |
| Merck Index | 14,4326 |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.