Få mere at vide
Gadolinium(III) nitrate hexahydrate, 99.9%, (trace metal basis)
Artikelnummer. p-3756643 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. 10237330
Brand: Thermo Scientific Acros 316760250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 19598-90-4 | GdN3O9·6H2O | 451.4 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19598-90-4
Molekylær formel GdN3O9·6H2O
Molekylvægt (g/mol) 451.4
MDL nummer MFCD00149728
InChI nøgle XWFVFZQEDMDSET-UHFFFAOYSA-N
Synonym gadolinium iii nitrate hexahydrate, gadolinium nitrate hexahydrate, gadolinium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, gadolinium 3+ salt, hexahydrate, gadoliniumnitratehexahydrate, gd.3no3.6h2o, gadolinium 3+ trinitrate hexahydrate, gadolinium nitrate, hexahydrate,, nitric acid,gadolinium 3+ salt, hexahydrate 8ci,9ci, gadolinium iii nitrate hexahydrate trace metals basis
PubChem CID 209258
IUPAC navn gadolinium(3+);trinitrat;hexahydrat
SMIL [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Gd+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gadolinium(III) nitrate hexahydrate
Smeltepunkt 91°C
Farve Hvid
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.90%
Lineær formel Gd(NO3)3·6H2O
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 451.4
Procent renhed 99.9%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gadolinium(III) nitrate hexahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.