Få mere at vide
Gadolinium(III)isopropoxid, 99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354088
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11354088 1 g 1g
11344088 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354088 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041377.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Sol-Gel syntese af gadoliniumforbindelser
Sol-Gel syntese af gadoliniumforbindelser
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14532-05-9
Molekylær formel C9H21GdO3
Molekylvægt (g/mol) 334.51
MDL nummer MFCD00144381
InChI nøgle VJLSFXQJAXVOEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym gadolinium iii isopropoxide, triisopropoxygadolinium, gadolinium isopropoxide, acmc-20akue, gadolinium triisopropoxide, gadolinium tripropan-2-olate, gadolinium-i-propoxide, gadolinium 3+ ion tris propan-2-olate, gadolinium 3+ tris propan-2-olate
PubChem CID 15047187
IUPAC navn gadolinium(3+);propan-2-olat
SMIL [Gd+3].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gadolinium(III) isopropoxide
Farve Hvid
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel Gd[OCH(CH3)2]3
Mængde 1 g
FN nummer UN2925
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Opløselighedsinformation Opløselig i vandfri 2-propanol, toluen
Formel vægt 334.51
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver