Få mere at vide
Gadolinium(III)iodid, ultra tør, 99,99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338607
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338607 1 g 1g
11328607 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035735.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13572-98-0 | GdI3 | 537.96 g/mol
Det bruges som en forbindelse i halvledere og andre applikationer med høj renhed til kontrastbilleddannelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13572-98-0
Molekylær formel GdI3
Molekylvægt (g/mol) 537.96
MDL nummer MFCD00016114
InChI nøgle IZZTUGMCLUGNPM-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn gadolinium(3+)triiodid
SMIL [I-].[I-].[I-].[Gd+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gadolinium(III) iodide
Smeltepunkt 926°C
Navn note Ultra dry
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 537.96
Procent renhed 99.99%
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroscopic