Få mere at vide
Gadolinium(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.99% (REO)
Artikelnummer. 11321029
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11321029
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011293.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13765-26-9 | F3Gd | 214.25 g/mol
Gadolinium(III)fluorid, vandfrit, anvendes til syntese af ikke-oxidglas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13765-26-9
Molekylær formel F3Gd
Molekylvægt (g/mol) 214.25
MDL nummer MFCD00016113
InChI nøgle TYIZUJNEZNBXRS-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn gadolinium(3+)trifluorid
SMIL [F-].[F-].[F-].[Gd+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gadolinium(III) fluoride
Smeltepunkt 1231°C
Navn note Anhydrous
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 214.25
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 7.1 g/mL