Få mere at vide
Gadolinium(III) fluorid, vandfri REacton™, 99,9% (REO)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gadolinium(III) fluoride |
| Smeltepunkt | 1231 °C |
| Navn note | Vandfri |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 25 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Tæthed | 7.1 g/mL |
| Vis mere |