Få mere at vide
Gadolinium(III)fluorid, vandfri, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11304118
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11304118 10 g 10g
11314118 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11304118 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041412.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Til vakuumaflejring
Gadolinium(III)fluorid, vandfrit, anvendes til syntese af ikke-oxidglas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13765-26-9
Molekylær formel F3Gd
Molekylvægt (g/mol) 214.25
MDL nummer MFCD00016113
InChI nøgle TYIZUJNEZNBXRS-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn gadolinium(3+)trifluorid
SMIL [F-].[F-].[F-].[Gd+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gadolinium(III) fluoride
Smeltepunkt 1231°C
Navn note Anhydrous
Farve Hvid
Fysisk form Pieces
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 214.25
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 7.1 g/mL