Få mere at vide
Gadolinium(III) chloride, ultra dry, 99.99% (REO)
Artikelnummer. p-3208410
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11358607
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035736.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10138-52-0 | Cl3Gd | 263.6 g/mol
Gadolinium(III) Chloride bruges som chelateringsmidler, hvilket er essentielt til biomedicinske anvendelser. Det bruges også i syntese og nuklear magnetisk resonans (NMR) undersøgelser af paramagnetiske GdPCTA-[12] og GdPCTA-[13] komplekser. Det spiller en vigtig rolle som kontrastmiddel til magnetisk resonansbilleddannelse og en makrofaghæmmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10138-52-0
Molekylær formel Cl3Gd
Molekylvægt (g/mol) 263.6
MDL nummer MFCD00011024
InChI nøgle MEANOSLIBWSCIT-UHFFFAOYSA-K
Synonym gadolinium chloride, gadolinium trichloride, gadolinium chloride gdcl3, gdcl3, gadolinium iii chloride, gadolinium 3+ chloride, wln: gd g3, gadolinium iii chloride, ultra dry, gadolinium iii chloride, anhydrous, ?gdcl3
PubChem CID 61486
ChEBI CHEBI:37288
IUPAC navn trichloradolinium
SMIL Cl[Gd](Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gadolinium(III) chloride
Smeltepunkt 609°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.99% (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 263.61
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White powder
Tæthed 4.52g/cm3