Få mere at vide
Gadolinium(III) chloride, ultra dry, 99.99% (REO)
Beskrivelse
Gadolinium(III) Chloride bruges som chelateringsmidler, hvilket er essentielt til biomedicinske anvendelser. Det bruges også i syntese og nuklear magnetisk resonans (NMR) undersøgelser af paramagnetiske GdPCTA-[12] og GdPCTA-[13] komplekser. Det spiller en vigtig rolle som kontrastmiddel til magnetisk resonansbilleddannelse og en makrofaghæmmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gadolinium(III) chloride |
| Smeltepunkt | 609°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 99.99% (REO) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 263.61 |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Udseende | White powder |