Få mere at vide
Gadolinium(III) chloridhexahydrat, REacton™ 99,99% (REO)
Beskrivelse
Gadolinium(III)chloridhexahydrat anvendes i syntese- og NMR-undersøgelser af de paramagnetiske GdPCTA-[12]- og GdPCTA-[13]-komplekser med mulig anvendelse som kontrastmidler til magnetisk resonansbilleddannelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gadolinium(III) chloride hexahydrate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinske aggregater |
| Mængde | 5 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Merck Index | 14,4326 |
| Opløselighedsinformation | soluble in water. |
| IUPAC navn | gadolinium(3+);trichlorid;hexahydrat |
| Formel vægt | 371.70 (263.61 Anhydrous) |
| Procent renhed | 99.99% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Gadolinium(III) chloride hexahydrate, REacton
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Gadolinium chloride(GdCl3), hexahydrate