Få mere at vide
Gadolinium(III) chloridhexahydrat, REacton™ 99,99% (REO)
Artikelnummer. 11301019
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11301019 25 g 25g
11391009 5 g 5g
11311019 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11301019 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011287.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13450-84-5 | Cl3GdH12O6 | 371,69 g/mol
Gadolinium(III)chloridhexahydrat anvendes i syntese- og NMR-undersøgelser af de paramagnetiske GdPCTA-[12]- og GdPCTA-[13]-komplekser med mulig anvendelse som kontrastmidler til magnetisk resonansbilleddannelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13450-84-5
Molekylær formel Cl3GdH12O6
Molekylvægt (g/mol) 371.69
MDL nummer MFCD00149732
InChI nøgle PNYPSKHTTCTAMD-UHFFFAOYSA-K
Synonym gadolinium chloride hexahydrate, gadolinium trichloride hexahydrate, unii-261ex557hi, gadolinium chloride, hydrate 1:6, gadolinium chloride gdcl3 , hexahydrate, gadolinium chloride gdcl3 , hexahydrate 8ci,9ci, gadolinium 3+ trichloride hexahydrate, gadolinium iii chloridehexahydrate, gadolinium chloride, hexahydrate,, gadolinium iii chloride hexahydrate, reacton reo
PubChem CID 197915
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Gd+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gadolinium(III) chloride hexahydrate
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,4326
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
IUPAC navn gadolinium(3+)hexahydrattrichlorid
Formel vægt 371,70 (263,61 Vandfri Alkohol)
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton
Lugt Karakteristik
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 2.424 g/mL