Få mere at vide
Gadolinium(III) chloridhexahydrat, REacton™ 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11381009
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11381009 5 g 5g
11371009 25 g 25g
11351009 100 g 100g
11361009 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11381009 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011286.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13450-84-5 | Cl3GdH12O6 | 371,69 g/mol
Gadolinium(III)chloridhexahydrat bruges som en makrofaghæmmer, der hæmmer de specialiserede levermakrofager, Kupffer-celler, der beklæder væggene i sinusoiderne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13450-84-5
Molekylær formel Cl3GdH12O6
Molekylvægt (g/mol) 371.69
MDL nummer MFCD00149732
InChI nøgle PNYPSKHTTCTAMD-UHFFFAOYSA-K
Synonym gadolinium chloride hexahydrate, gadolinium trichloride hexahydrate, unii-261ex557hi, gadolinium chloride, hydrate 1:6, gadolinium chloride gdcl3 , hexahydrate, gadolinium chloride gdcl3 , hexahydrate 8ci,9ci, gadolinium 3+ trichloride hexahydrate, gadolinium iii chloridehexahydrate, gadolinium chloride, hexahydrate,, gadolinium iii chloride hexahydrate, reacton reo
PubChem CID 197915
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Gd+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gadolinium(III) chloride hexahydrate
Navn note Indhold af sjældne jordoxider
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99,9% (REO)
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
IUPAC navn gadolinium(3+);trichlorid;hexahydrat
Formel vægt 371,70 (263,61 anhydr)
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 2.424
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gadolinium(III) chloride hexahydrate, REacton
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Gadolinium(III) chloride hexahydrate