Få mere at vide
Gadolinium(III) chloride hexahydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11351009
Mængde:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
5g
Artikelnummer. 11351009
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011286.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13450-84-5 | Cl3GdH12O6 | 371.69 g/mol
Gadolinium(III)chloridhexahydrat bruges som en makrofaghæmmer, der hæmmer de specialiserede levermakrofager, Kupffer-celler, der beklæder væggene i sinusoiderne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13450-84-5
Molekylær formel Cl3GdH12O6
Molekylvægt (g/mol) 371.69
MDL nummer MFCD00149732
InChI nøgle PNYPSKHTTCTAMD-UHFFFAOYSA-K
Synonym gadolinium chloride hexahydrate, gadolinium trichloride hexahydrate, unii-261ex557hi, gadolinium chloride, hydrate 1:6, gadolinium chloride gdcl3 , hexahydrate, gadolinium chloride gdcl3 , hexahydrate 8ci,9ci, gadolinium 3+ trichloride hexahydrate, gadolinium iii chloridehexahydrate, gadolinium chloride, hexahydrate,, gadolinium iii chloride hexahydrate, reacton reo
PubChem CID 197915
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Gd+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gadolinium(III) chloride hexahydrate
Navn note Rare Earth Oxides Content
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.9% (REO)
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC navn gadolinium(3+)hexahydrattrichlorid
Formel vægt 371.70 (263.61anhydrous)
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.424