Få mere at vide
Gadolinium(III)carbonathydrat, REacton™ , 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Gadolinium(III)carbonat bruges til fremstilling af optisk glas og doteringsmiddel til Gadolinium Yttrium Granater, der har mikrobølgeapplikationer. Det bruges også til fremstilling af fosfor til farve-tv-rør og energibesparende lamper. Det bruges som intravenøst MRI-kontrastmiddel til at forbedre billeder i medicinsk magnetisk resonansbilleddannelse og magnetisk resonansangiografi (MRA) procedurer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gadolinium(III) carbonate hydrate |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 494.53 (Anhydrous) |
| Procent renhed | 99.99% |
| Grad | Reacton |