Få mere at vide
Gadolinium(III)carbonathydrat, REacton™ , 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11306658
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11306658 25 g 25g
11316658 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11306658 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013207.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 38245-36-2 | C3Gd2O9 | 494.52 g/mol
Gadolinium(III)carbonat bruges til fremstilling af optisk glas og doteringsmiddel til Gadolinium Yttrium Granater, der har mikrobølgeapplikationer. Det bruges også til fremstilling af fosfor til farve-tv-rør og energibesparende lamper. Det bruges som intravenøst MRI-kontrastmiddel til at forbedre billeder i medicinsk magnetisk resonansbilleddannelse og magnetisk resonansangiografi (MRA) procedurer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38245-36-2
Molekylær formel C3Gd2O9
Molekylvægt (g/mol) 494.52
MDL nummer MFCD00150240
InChI nøgle RQXZRSYWGRRGCD-UHFFFAOYSA-H
Synonym gadolinium carbonate hydrate, gadolinium iii carbonate hydrate, acmc-1aeff, 3co3.2gd.h2o, gadolinium carbonate-water 2/3/1, digadolinium 3+ hydrate tricarbonate, gadolinium iii carbonate hydrate, reacton?, gadolinium iii carbonate hydrate-gd reo puratrem
PubChem CID 16212943
IUPAC navn digadolinium(3+) tricarbonat
SMIL [Gd+3].[Gd+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gadolinium(III) carbonate hydrate
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 494.53 (Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton