Få mere at vide
Gadolinium(III)carbonathydrat, 99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gadolinium(III) carbonate hydrate |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| IUPAC navn | gadolinium(3+);tricarbonat;hydrat |
| Formel vægt | 494.53 (Anhydrous) |
| Procent renhed | 99% |