Få mere at vide
Gadolinium(III)carbonathydrat, 99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313778
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11313778 25 g 25g
11303778 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313778 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040254.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 38245-36-2 | C3Gd2O9 | 494.52 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38245-36-2
Molekylær formel C3Gd2O9
Molekylvægt (g/mol) 494.52
MDL nummer MFCD00150240
InChI nøgle RQXZRSYWGRRGCD-UHFFFAOYSA-H
Synonym gadolinium carbonate hydrate, gadolinium iii carbonate hydrate, acmc-1aeff, 3co3.2gd.h2o, gadolinium carbonate-water 2/3/1, digadolinium 3+ hydrate tricarbonate, gadolinium iii carbonate hydrate, reacton?, gadolinium iii carbonate hydrate-gd reo puratrem
PubChem CID 16212943
SMIL [Gd+3].[Gd+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gadolinium(III) carbonate hydrate
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (REO)
IUPAC navn digadolinium(3+) tricarbonat
Formel vægt 494.53 (Anhydrous)
Procent renhed 99%