Få mere at vide
Gadolinium(III) bromide, ultra dry, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11368607
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368607 2 g 2g
11378607 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035737.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13818-75-2
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13818-75-2
MDL nummer MFCD00049741
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gadolinium(III) bromide
Smeltepunkt 770°C
Navn note Ultra dry
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (REO)
Formel vægt 396.96
Procent renhed 99.9%
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroscopic