Få mere at vide
Gadolinium(III)bromidhydrat, REacton™ , 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049206
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11336658
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013208.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Det fungerer som dopingmateriale. Det er ansat i gammastrålespektroskopi, medicinsk billeddannelse, nuklear og højenergifysikforskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30010-20-9
Molekylær formel Br3Gd
Molekylvægt (g/mol) 396.96
MDL nummer MFCD00049741
InChI nøgle KGOKDPWKDBWITQ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn gadolinium(3+)tribromid
SMIL [Br-].[Br-].[Br-].[Gd+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gadolinium(III) bromide hydrate
Smeltepunkt 186 °C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 396.96 (Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton
Følsomhed Hygroscopic