Få mere at vide
Gadolinium(III)bromidhydrat, REacton™ , 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det fungerer som dopantmateriale. Det anvendes i gammastrålespektroskopi, medicinsk billeddannelse, kerne- og højenergifysikforskning.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gadolinium(III) bromide hydrate |
| Smeltepunkt | 186 °C |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 100 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 396,96 (Vandfri) |
| Procent renhed | 99.99% |
| Grad | Reacton |