Få mere at vide
Gadolinium(III)acetathydrat, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4824713
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11339399
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 089158.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 100587-93-7 | C6H9GdO6 | 334.38 g/mol
Gadolinium(III)acetathydrat bruges som laboratoriereagens, katalysatorer, optiske glas, strukturel keramik, elektriske komponenter og fotooptisk materiale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100587-93-7
Molekylær formel C6H9GdO6
Molekylvægt (g/mol) 334.38
MDL nummer MFCD00150116
InChI nøgle LYQGMALGKYWNIU-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn gadolinium(3+)triacetat
SMIL [Gd+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Gadolinium(III) acetate hydrate
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.9% (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 334.39 (Anhydrous)
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 1.611